Learn More
Platin, 10 % auf Aluminiumoxid, reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430850 25 g 25 Gramm
11440850 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430850 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044494.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-6-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-6-7440
MDL-Nummer MFCD00011179
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis 10% on alumina, Reduced
Menge 25 g
Physikalische Form granular