Learn More
Platin, 0.3 % ein2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in) Aluminiumoxid-Pellets, reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339147 25 g 25 Gramm
11349147 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039826.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6-6-7440
Selektive Hydrierung, Gasreinigungen: z. B. Oxidation von Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid, Entfernung von Wasserstoff aus Sauerstoff oder Kohlendioxid
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
  • Selektive Hydrierung, Reinigung von Gasen: z. B. Oxidation von Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid, Wasserstoffentfernung aus Sauerstoff oder Kohlendioxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-6-7440
MDL-Nummer MFCD00011179
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis 0.3% on 2.7 to 3.3mm (0.11 to 0.13 in.) alumina pellets, Reduced
Menge 25 g
RUO– Nur für Forschungszwecke