Learn More
Eppendorf™ Plattformen für Innova™ 2300/43/43R, Excella™ E10/E25/E25R.
Artikelnummer. 11376004
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Spezialplattform für 4 l-Erlenmeyerkolben
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11376004 Spezialplattform für 4 l-Erlenmeyerkolben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11376004 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. AG4
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eppendorf Schüttlerplattformen sind in einer Vielzahl an Werkstoffen und Größen erhältlich und lassen sich dementsprechend optimal an praktisch jede Umgebung anpassen. Universalplattformen können für Tausende von Kombinationen von Klammern und anderes Zubehör angepasst werden. Spezielle Plattformen werden komplett mit einer vorinstallierten Einzelklammerngröße geliefert.
Plattformen für Innova™ 2300/43/43R, Excella™ E10/E25/E25R, 76 × 46 cm, Aluminium, Spezialplattform für 4 l-Erlenmeyerkolben – Kolbenfüllmenge: 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminium
Abmessungen (L x B) 76 × 46 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spezialplattform für 4 l-Erlenmeyerkolben