Learn More
Grant Instruments™ Plattform für Schüttler PSU-20i und PSU10i
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
16 x 250- bis 300-ml-Kolben
30 x 100- bis 150-ml-Kolben
6 x 1000 ml-Kolben
9 x 500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Klammern zur sicheren Aufnahme von Gefäßen
- Zur Verwendung mit
- ES-20 Schüttler-Inkubatoren
- ES-80 Schüttler-Inkubatoren
- PSU 10i Orbitalschüttlern
- PSU 20i Orbitalschüttlern
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 9 x 500 ml-Kolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PSU-20i Orbitaler Plattformschüttler |
| Anzahl Positionen | 9 |