Learn More
Grant Instruments™ Plattform für Grant PSU10i Orbitalschüttler
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 100- bis 150-mL-Kolben und Bechergläser
6 x 250 bis 300 ml-Kolben und -Bechergläser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Klammern zur sicheren Aufnahme von Gefäßen
- Zur Verwendung mit
- ES-20 Schüttler-Inkubatoren
- PSU 10i Orbitalschüttlern
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 6 x 250 bis 300 ml-Kolben und -Bechergläser |
| Abmessungen (L x B) | 250 x 190 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PSU-10i Orbitaler Plattformschüttler |
| Anzahl Positionen | 6 |