Learn More
Grant Instruments™ Plattform für Grant PSU10i Orbitalschüttler
Artikelnummer. 11461058
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 100- bis 150-mL-Kolben und Bechergläser
6 x 250 bis 300 ml-Kolben und -Bechergläser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11461058
Marke: Grant Instruments™ P6250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Klammern verhindern ein Verschütten aus Flaschen und Bechern. Der Grant™ Plattformen für Grant Orbitalschüttler und Inkubationsschüttler sind austauschbar, um eine Vielzahl von Gefäßen unterzubringen.
  • Mit Klammern zur sicheren Aufnahme von Gefäßen
  • Zur Verwendung mit
    • ES-20 Schüttler-Inkubatoren
    • PSU 10i Orbitalschüttlern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 6 x 250 bis 300 ml-Kolben und -Bechergläser
Abmessungen (L x B) 250 x 190 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) PSU-10i Orbitaler Plattformschüttler
Anzahl Positionen 6