Learn More
Grant Instruments™ Plattform für V-32 Vortexmischer
Artikelnummer. p-8328240
Click to view available options
Anzahl Positionen:
6
32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11446367
Marke: Grant Instruments™ PV32
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Die Plattformen können eine Vielzahl von Röhrchengrößen aufnehmen und gewährleisten so Flexibilität.
Für die Verwendung mit V-32 Vortexmischern
Ersatzplattform PV-32:
  • Passend für 3 Röhrchengrößen:
    • 16 x 1.5 ml
    • 8 x 0.5 ml
    • 8 x 0.2 ml
Universalplattform mit 6 Steckplätzen PV-6:
  • 6 x 10 ml-Röhrchen
  • 15 mm maximaler Röhrchendurchm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) V-32 Multi Vortexmischer
Anzahl Positionen 32