Learn More
DWK Life Sciences™ Plattenhalter, für Glaskeramik Laborschutzplatte
Artikelnummer. 11762909 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
135 mm
155 mm
175 mm
Packungsgröße:
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11762909 155 mm 5 Stück
11752909 135 mm 5 Stück
11772909 175 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11762909 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 290785706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideale Halterung für Glaskeramikplatten zur Befestigung an Stativen.
Im Laborbereich werden häufig Lösungen erwärmt. Dieser Arbeitsschritt kann durch unterschiedliche Techniken stattfinden z.B. im Wasser- oder Sandbad, mithilfe einer Heizhaube oder klassisch unter Verwendung eines Bunsenbrenners. Wird als Heizquelle der Bunsenbrenner verwendet, empfiehlt sich die Verwendung eines Statives bzw. Vierkantfusses und einer entsprechenden Glaskeramikplatte. Das zu erwärmende Gefäß wird auf die Glaskeramikplatte gestellt, der Bunsenbrenner darunter.Verschmutzungen der Glaskeramikplatte können mit Hilfe des Reinigungsschabers entfernt werden.
  • Aus temperaturbeständigem Chrom-Nickelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Chrom-Nickel-Stahl
Durchmesser (metrisch) 155 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Plattenhalter für Glaskeramikplatten; Heizung; geeignet für die Montage auf Stativen
Anzahl pro Packung 5/Packung