Learn More
Fisherbrand™ X2 VS20 PLAIN GLASS + 2MM SPACERS SPACERS
Artikelnummer. 11824542 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Verti-Gel Maxi 2-Gel vertikales Gelelektrophoresesystem
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11824542 Verti-Gel Maxi 2-Gel vertikales Gelelektrophoresesystem 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11824542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.30 CHF
    43.74 CHF / 2 Stück
    Sparen 2.56 CHF
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für Arbeiten mit vertikalen Verti-GEL Maxi 2-Gelelektrophoresesystemen.
  • Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresesystem Verti-GEL Maxi 2-Gel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Verti-Gel Maxi 2-Gel vertikales Gelelektrophoresesystem
Typ Glatte Platten mit 2 mm-Abstandshaltern