Learn More
BD Plastipak™ Kunststoff-Spritze mit konzentrischem Luer-Lock
Artikelnummer. 16489325
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
30 ml
50 ml
Packungsgröße:
120 Stück
240 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 16489325
Marke: BD 301229
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur präzisen Dosierung und Visualisierung des Spritzeninhalts. Die BD Medical™ Plastipak™ Kunststoffspritzen mit konzentrischem Luer-Lock-Anschluss werden einzeln auf Sterilität, Pyrogenität und Toxizität getestet.
  • Konzentrischer Luer-Lock-Anschluss
  • Latexfreier Stopfen
  • CE-Kennzeichnung
  • Polypropylen
  • Steril
  • Einmalverwendung
  • Ohne Kanüle Kanülen finden Sie in unserem Microlance™ Sortiment von Einmal-Kanülen. Soweit nicht anderweitig angegeben, sind alle Produkte nur zu Forschungszwecken zu verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen, Europäische Richtlinie 93/42/EWG (Konformitätsbewertung Anhang V und VII) Zertifikate: Nr. 95 Q 252156 und Nr. 252231 Q (Referenzen 309661 & 309620 ) ; zertifiziert durch NSAI (Nr. 0050)
Material Plastic
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 23.77 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit automatischen Pumpen; für die meisten Pumpenarten geeignet
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 107.5 mm
Produkttyp Spritze mit zentrischem Luer-Lock-Anschluss
Einwegprodukt Ja
Graduierungen 1 mL
Menge 60 Packungen
Volumen (metrisch) 30 ml
Anschlusstyp Konzentrischer Luer-Lock
Graduated Ja
Sterilität Steril