Learn More
BD Plastipak™ Tuberkulinspritze mit konzentrischer Spritze
Artikelnummer. 10142104
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10142104 1 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10142104 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 300013
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Polypropylene disposable plastic syringes for clinical use. BD Medical™ Plastipak™ Concentric-Tip Tuberculin Syringe are tested for sterility, pyrogenicity and toxicity.
  • Individually wrapped in peel-apart blister packs. 
  • Sterile
  • Concentric luer strip
  • Capacity 1mL
  • For needles, please see our Microlance™ disposable needles range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 13485: 2003 Zertifikat Nr. 95 06 2005 EN-zertifiziert durch AEMPS (Nr. 0318); UNE- EN ISO 9001: 2008; Zertifikat Nr. ER- 0264/1994 durch IQNet und AENOR & UNE-EN ISO 14001: 2004. Zertifikat Nr. GA- 1998/0105 durch AENOR
Material Polypropylene (Body)
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 6.68 mm
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 75.3 mm
Produkttyp Tuberkulinspritze mit zentrischem Anschluss
Einwegprodukt Ja
Graduierungen 0.01 ml
Menge 100/Packung
Volumen (metrisch) 1 ml
Anschlusstyp Spitze, konzentrisch
Graduated Ja
Sterilität Steril