Learn More
Kartell™ Schlauchverbinder, T-Form, nicht konisch
Mit Verzahnung, die Schläuche fixiert und ein Verrutschen verhindert.
Marke: Kartell™ 0046200
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Chemikalien- und temperaturbeständig
Compliance
Erfüllt die Vorschriften für Lebensmittel und Landwirtschaft
Spezifikation
Nicht konisches 'T'-Schlauchverbindungsstück | |
Ja | |
Für Lebensmittel geeignet | |
6.3 mm-Bohrung |
Erfüllt die Anforderungen der FDA. 90/128/CEE, 92/39/CEE und FDA 21 CFR 177.1520, CE und IVD | |
Polypropylen | |
100/Pckg. | |
T-förmig |