Learn More
Buerkle™ 2- und 3-Wege Ventile
Diese Ventile eignen sich für den Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen, um den Durchfluss freizugeben, zu blockieren oder die Durchflussrichtung zu ändern. Buerkle™ Zwei- und Dreiwegeventile sind als PVDF- oder PP/PE-Konstruktion lieferbar und erfüllen verschiedenste Anforderungen.
Marke: Buerkle™ 8606-0120
Additional Details : Gewicht : 0.01500kg
Beschreibung
Für den Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen, um den Fluss freizugeben, ihn zu sperren oder die Richtung zu wechseln
PVDF-Dreiwegeventile:
- ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, für Lebensmittel geeignet
- Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C; beständig gegen eine max. Kompression von 1 bar
- Mit Montageplatte zur einfachen Installation
PP/PE-Dreiwegeventile:
- für den industriellen Einsatz, rot/weiß
- Betriebstemperatur: +5 bis +40 °C
- Beständig gegen eine max. Kompression von 1 bar
- Mit Montageplatte zur einfachen Installation
Spezifikation
Polypropylen, Polyethylen | |
8 mm | |
Schlauch mit 11 bis 13 mm Durchmesser | |
Mounting Plate | |
5°C | |
3-Way Valve |
1 bar | |
5°C to 40°C | |
11 to 13mm dia. hose | |
40°C | |
8 mm |