Beschreibung
- Globe Scientific bietet eine umfangreiche Palette von multifunktionalen Reagenzgläsern
- Die Röhren werden aus hochwertigem Polystyrol für Klarheit oder aus Polypropylen für Aufprallfestigkeit und Stabilität mit gängigen Säuren, Alkalien und Lösungsmitteln geformt
- Polystyrolröhren können während der Zentrifugation bis zu 1500 RPM aushalten
- Polypropylenröhren können bis zu 3000 RPM Röhren aushalten und sind autoklavierbar und einfrierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 12 mL |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Polypropylen |
| Form | Zylindrisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Nein |
| Produkttyp | Reagenzröhrchen |