Beschreibung
Die Micronova Plastic Squeegees reinigen glatte oder uebene Oberflächen leicht und minimieren Kontaminationsbereiche, indem sie das Wachstum von Schmutz und Bakterien reduzieren. Für die Verwendung mit STAH- oder STAEH-Serien-Kunststoffgriffen konzipiert. Erhältlich in verschiedenen Farben.
- Strapazierfähige Polypropylen-Abzieher
- Auswahl zwischen Vollgummi- oder Doppelschaumblättern
- Hervorragend geeignet für den Einsatz auf glatten Oberflächen und unebenen Bodenoberflächen
- Verhindert gefährliche Funken bei der Beseitigung von brennbaren Flüssigkeiten
- Erhältlich in einer Breite von 45 und 60 cm
- Für sicheren Sitz mit STAH- oder STAEH-Griffen verwenden
- Rostet nicht
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Abzieher, ACME-Gewindeende |
| Farbe | Dunkelblau |
| Inhalt und Lagerung | Bei Nichtgebrauch kühl und trocken lagern. |
| Abmessungen (L x B) | 61 x 5,1 cm (24 x 2 in.) |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abzieher für Böden, Wände und Fenster |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kunststoffgriffe der Serie STA |
| Material | Gummiklinge, Polypropylenrahmen |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Breite (metrisch) | 5.1 cm |