Learn More
Epredia™ Objektträgerkästen aus Kunststoff
Bewahren Sie mit diesen haltbaren Kästen viele Objektträger auf nur wenig Raum auf.
27.75 CHF - 65.35 CHF
Spezifikation
Gerät fasst | 25 Objektträger; 48 Objektträger; 50 Objektträger |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
Höhe (metrisch) | 3,8 cm |
Material | ABS-Kunststoff |
Produktcode | Marke | Objektträgerkapazität | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Objektträgerkapazität | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16499803
|
Epredia™
B1781 |
25 Objektträger | Rot |
28.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12648336
|
Epredia™
B1782 |
25 Objektträger | Blau |
52.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12658336
|
Epredia™
B1783 |
50 Objektträger | Weiß |
47.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16409813
|
Epredia™
B1784 |
50 Objektträger | Rot |
27.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12678336
|
Epredia™
B1785 |
50 Objektträger | Blau |
47.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16429813
|
Epredia™
B1787 |
100 Objektträger | Rot |
44.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16439813
|
Epredia™
B1788 |
100 Objektträger | Blau |
44.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16419813
|
Epredia™
B1786 |
25 Objektträger; 48 Objektträger; 50 Objektträger | Weiß |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12698336
|
Epredia™
B1787 |
100 Objektträger | Rot |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12668336
|
Epredia™
B1784 |
50 Objektträger | Rot |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12559986
|
Epredia™
B1788 |
100 Objektträger | Blau |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12638336
|
Epredia™
B1781 |
25 Objektträger | Rot |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
In den robusten Thermo Scientific™ Objektträgerkästen aus Kunststoff lassen sich viele Objektträger auf nur wenig Raum aufbewahren.
- Die beständige Bauweise aus ABS-Kunststoff mit internem Korkbelag schützt die Objektträger
- Lagern und schützen Sie 25, 50 oder 100 Objektträger
- In den Deckel kann eine Indexkarte zur Registrierung der Objektträger eingelegt werden
- Nummerierte Schlitze am Kasten entsprechen dem Deckelindex, um die Übersichtlichkeit zu wahren
- Die Deckel unterscheiden sich von denen der Kästen für 25 und 50 Objektträger, um sie leichter lagern und finden zu können
- Zur farblichen Kodierung oder aus ästhetischen Gründen in Rot, Weiß oder Blau erhältlich
- 50Der Kasten für 50 Objektträger wird mittels einer Lasche aus Kunststoff geöffnet und geschlossen; der Kasten für 100 Objektträger besitzt einen Scharnierdeckel mit einer Metallklammer
Abmessungen (geschlossen)
25-Objektträger-Kasten: 5.5 × 3.375 × 1.25 in. (9.5 × 8.3 × 3.8 cm)
50-Objektträger-Kasten: 21 × 8.5 × 3 cm (8.25 Zoll × 3.375 Zoll × 1.25 Zoll)
100-Objektträger-Kasten: 21 x 16 x 3 cm (8.25 x 6.375 x 1.25 in.)
Spezifikation
25 Objektträger; 48 Objektträger; 50 Objektträger | |
1,25 in. | |
3,8 cm | |
ABS-Kunststoff |