Learn More
Epredia™ Objektträgerkästen aus Kunststoff
Artikelnummer. 16409813 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Objektträgerkapazität:
100 Objektträger
25 Objektträger; 48 Objektträger; 50 Objektträger
25 Objektträger
50 Objektträger
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 16409813
Marke: Epredia™ B1784
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bewahren Sie mit diesen haltbaren Kästen viele Objektträger auf nur wenig Raum auf.
In den robusten Thermo Scientific™ Objektträgerkästen aus Kunststoff lassen sich viele Objektträger auf nur wenig Raum aufbewahren.
  • Die beständige Bauweise aus ABS-Kunststoff mit internem Korkbelag schützt die Objektträger
  • Lagern und schützen Sie 25, 50 oder 100 Objektträger
  • In den Deckel kann eine Indexkarte zur Registrierung der Objektträger eingelegt werden
  • Nummerierte Schlitze am Kasten entsprechen dem Deckelindex, um die Übersichtlichkeit zu wahren
  • Die Deckel unterscheiden sich von denen der Kästen für 25 und 50 Objektträger, um sie leichter lagern und finden zu können
  • Zur farblichen Kodierung oder aus ästhetischen Gründen in Rot, Weiß oder Blau erhältlich
  • Der Kasten für 50 Objektträger wird mittels einer Lasche aus Kunststoff geöffnet und geschlossen; der Kasten für 100 Objektträger besitzt einen Scharnierdeckel mit einer Metallklammer
Abmessungen (geschlossen)
Kasten für 25 Objektträger: 5,5 × 3,375 × 1,25 (9,5 × 8,3 × 3,8 cm)
Kasten für 50 Objektträger: 8,25 × 3,375 × 1,25 (21 × 8,5 × 3cm)
Kasten für 100 Objektträger: 21 x 16 x 3 cm (8,25  x 6,375  x 1,25 )
Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektträgerkapazität 50 Objektträger
Farbe Rot
Beschreibung Box mit 50 Objektträgern; rot
Gerät fasst 25 Objektträger; 48 Objektträger; 50 Objektträger
Abmessungen (L x B x H) 21 x 8,3 x 3,8 cm (8,25 x 3,375 x 1,25 in.)
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Höhe (metrisch) 3,8 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,25 in.
Länge (metrisch) 21 cm
Material ABS-Kunststoff
Breite (angloamerikanisch) 3,375 in.
Breite (metrisch) 8,3 cm