Learn More
Epredia™ Objektträgerkästen aus Kunststoff
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Objektträgerkapazität:
100 Objektträger
25 Objektträger; 48 Objektträger; 50 Objektträger
25 Objektträger
50 Objektträger
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
In den robusten Thermo Scientific™ Objektträgerkästen aus Kunststoff lassen sich viele Objektträger auf nur wenig Raum aufbewahren.
- Die beständige Bauweise aus ABS-Kunststoff mit internem Korkbelag schützt die Objektträger
- Lagern und schützen Sie 25, 50 oder 100 Objektträger
- In den Deckel kann eine Indexkarte zur Registrierung der Objektträger eingelegt werden
- Nummerierte Schlitze am Kasten entsprechen dem Deckelindex, um die Übersichtlichkeit zu wahren
- Die Deckel unterscheiden sich von denen der Kästen für 25 und 50 Objektträger, um sie leichter lagern und finden zu können
- Zur farblichen Kodierung oder aus ästhetischen Gründen in Rot, Weiß oder Blau erhältlich
- Der Kasten für 50 Objektträger wird mittels einer Lasche aus Kunststoff geöffnet und geschlossen; der Kasten für 100 Objektträger besitzt einen Scharnierdeckel mit einer Metallklammer
Abmessungen (geschlossen)
Kasten für 25 Objektträger: 5,5 × 3,375 × 1,25 (9,5 × 8,3 × 3,8 cm)
Kasten für 50 Objektträger: 8,25 × 3,375 × 1,25 (21 × 8,5 × 3cm)
Kasten für 100 Objektträger: 21 x 16 x 3 cm (8,25 x 6,375 x 1,25 )
Spezifikation
Spezifikation
| Objektträgerkapazität | 100 Objektträger |
| Farbe | Rot |
| Beschreibung | Box mit 100 Objektträgern; rot |
| Gerät fasst | 25 Objektträger; 48 Objektträger; 50 Objektträger |
| Abmessungen (L x B x H) | 21 x 16 x 3,8 cm (8,25 x 6,375 x 1,25 in.) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Höhe (metrisch) | 3,8 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 8,25 in. |
| Länge (metrisch) | 21 cm |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Mehr anzeigen |