Learn More
Epredia™ Objektträgerkästen aus Kunststoff
Artikelnummer. 12668336 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Objektträgerkapazität:
100 Objektträger
25 Objektträger; 48 Objektträger; 50 Objektträger
25 Objektträger
50 Objektträger
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12668336
Marke: Epredia™ B1784
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bewahren Sie mit diesen haltbaren Kästen viele Objektträger auf nur wenig Raum auf.
In den robusten Thermo Scientific™ Objektträgerkästen aus Kunststoff lassen sich viele Objektträger auf nur wenig Raum aufbewahren.
  • Die beständige Bauweise aus ABS-Kunststoff mit internem Korkbelag schützt die Objektträger
  • Lagern und schützen Sie 25, 50 oder 100 Objektträger
  • In den Deckel kann eine Indexkarte zur Registrierung der Objektträger eingelegt werden
  • Nummerierte Schlitze am Kasten entsprechen dem Deckelindex, um die Übersichtlichkeit zu wahren
  • Die Deckel unterscheiden sich von denen der Kästen für 25 und 50 Objektträger, um sie leichter lagern und finden zu können
  • Zur farblichen Kodierung oder aus ästhetischen Gründen in Rot, Weiß oder Blau erhältlich
  • Der Kasten für 50 Objektträger wird mittels einer Lasche aus Kunststoff geöffnet und geschlossen; der Kasten für 100 Objektträger besitzt einen Scharnierdeckel mit einer Metallklammer
Abmessungen (geschlossen)
Kasten für 25 Objektträger: 5,5 × 3,375 × 1,25 (9,5 × 8,3 × 3,8 cm)
Kasten für 50 Objektträger: 8,25 × 3,375 × 1,25 (21 × 8,5 × 3cm)
Kasten für 100 Objektträger: 21 x 16 x 3 cm (8,25  x 6,375  x 1,25 )
Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektträgerkapazität 50 Objektträger
Farbe Rot
Beschreibung Box mit 50 Objektträgern; rot
Gerät fasst 25 Objektträger; 48 Objektträger; 50 Objektträger
Abmessungen (L x B x H) 21 x 8,3 x 3,8 cm (8,25 x 3,375 x 1,25 in.)
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Höhe (metrisch) 3,8 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,25 in.
Länge (metrisch) 21 cm
Material ABS-Kunststoff
Breite (angloamerikanisch) 3,375 in.
Breite (metrisch) 8,3 cm