Learn More
Epredia™ Objektträgerkästen aus Kunststoff
Artikelnummer. 12628336 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Objektträgerkapazität:
100 Objektträger
25 Objektträger; 48 Objektträger; 50 Objektträger
25 Objektträger
50 Objektträger
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
50 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Objektträgerkapazität unitSize
12628336 Weiß 25 Objektträger 1 Stück
12638336 Rot 25 Objektträger 25 Stück
16499803 Rot 25 Objektträger 1 Stück
12648336 Blau 25 Objektträger -
12658336 Weiß 50 Objektträger 1 Stück
16409813 Rot 50 Objektträger 1 Stück
12668336 Rot 50 Objektträger 50 Stück
12678336 Blau 50 Objektträger 1 Stück
16419813 Weiß 25 Objektträger; 48 Objektträger; 50 Objektträger 1 Stück
12698336 Rot 100 Objektträger 100 Stück
16429813 Rot 100 Objektträger 1 Stück
12559986 Blau 100 Objektträger 100 Stück
16439813 Blau 100 Objektträger 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12628336 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. B1780
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bewahren Sie mit diesen haltbaren Kästen viele Objektträger auf nur wenig Raum auf.
In den robusten Thermo Scientific™ Objektträgerkästen aus Kunststoff lassen sich viele Objektträger auf nur wenig Raum aufbewahren.
  • Die beständige Bauweise aus ABS-Kunststoff mit internem Korkbelag schützt die Objektträger
  • Lagern und schützen Sie 25, 50 oder 100 Objektträger
  • In den Deckel kann eine Indexkarte zur Registrierung der Objektträger eingelegt werden
  • Nummerierte Schlitze am Kasten entsprechen dem Deckelindex, um die Übersichtlichkeit zu wahren
  • Die Deckel unterscheiden sich von denen der Kästen für 25 und 50 Objektträger, um sie leichter lagern und finden zu können
  • Zur farblichen Kodierung oder aus ästhetischen Gründen in Rot, Weiß oder Blau erhältlich
  • Der Kasten für 50 Objektträger wird mittels einer Lasche aus Kunststoff geöffnet und geschlossen; der Kasten für 100 Objektträger besitzt einen Scharnierdeckel mit einer Metallklammer
Abmessungen (geschlossen)
Kasten für 25 Objektträger: 5,5 x 3,375 x 1,25 (9,5 x 8,3 x 3,8 cm)
Kasten für 50 Objektträger: 8,25 x 3,375 x 1,25 (21 x 8,5 x 3cm)
Kasten für 100 Objektträger: 21 x 16 x 3 cm (8,25 x 6,375 x 1,25 )
Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektträgerkapazität 25 Objektträger
Farbe Weiß
Beschreibung Box mit 25 Objektträgern; weiß
Gerät fasst 25 Objektträger; 48 Objektträger; 50 Objektträger
Abmessungen (L x B x H) 9,5 x 8,3 x 3,8 cm (5,5 x 3,375 x 1,25 in.)
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Höhe (metrisch) 3,8 cm
Länge (angloamerikanisch) 5,5 in.
Länge (metrisch) 9,5 cm
Material ABS-Kunststoff
Breite (angloamerikanisch) 3,375 in.
Breite (metrisch) 8,3 cm