Learn More
Fisherbrand™ Plastic Hydrometer, 0-35% Brix
Artikelnummer. 11781314
Encompass_Preferred
Click to view available options
Genauigkeit:
± 0,5 %mas/Brix
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11781314
Marke: Fisherbrand™ 2523PL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
A saccharometer used for measuring the sugar content of a solution. Fisherbrand™ Plastic Hydrometer, 0-35% Brix is a shatterproof hydrometer made of HACCP proof plastic suitable for use with food.
  • Made of shatter proof plastic for break resistance
  • Made of HACCP compliant plastic that is suitable for use with food
  • A saccharometer is a hydrometer for measuring the sugar content of a solution
  • Scale division of 0.5 %mas/Brix, with accuracy of ± 0.5 %mas/Brix
  • Instrument is single-packed in a transparent square plastic sleeve
Spezifikation
Typ Saccharometer/Brix Scale Hydrometer
Genauigkeit ± 0,5 %mas/Brix
Schritten 0.5%mas/Brix
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO/IEC 17025
Länge (metrisch) 300 mm
Enthält Square plastic sleeve
Brix-Bereich 0 bis 35 °
Material Plastic
Zur Verwendung mit (Anwendung) Measuring density of liquids/food, especially measuring sugar content
Temperature of Standardization 20 °C
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.