Learn More
Buerkle™ Griffin Messbecher aus Kunststoff mit blauen Graduierungen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 ml
150 mL
500 ml
600 ml
1000 mL
3000 mL
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für verschiedene Anwendungen
- Gemäß DIN 12331 und ISO 7056
- Aufgedruckte blaue Graduierung
- Bruchsicher
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (metrisch) | 93 mm |
| Kapazität (metrisch) | 600 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verschiedene Anwendungen im Labor |
| Höhe (metrisch) | 125 mm |
| Schritten | 25 mL |
| Menge | 1 |
| Typ | Griffin-Messbecher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |