Description
- Für verschiedene Anwendungen
- Gemäß DIN 12331 und ISO 7056
- Aufgedruckte blaue Graduierung
- Bruchsicher
- Autoklavierbar
Specifications
Specifications
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (metrisch) | 108 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verschiedene Anwendungen im Labor |
| Höhe (metrisch) | 148 mm |
| Schritten | 50 ml |
| Menge | 6/Pckg. |
| Typ | Griffin Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Show More |