Learn More
Cole-Parmer™ Schaumstoff-Stopfen
Artikelnummer. 11735289 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
35 bis 45 mm
45 bis 50 mm
Packungsgröße:
100 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 11735289
Marke: Cole-Parmer™ 0629880
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese langlebigen und wiederverwendbaren Stopfen schützen den Inhalt Ihrer Behälter. Indenti-plug™ Schaumstoffstopfen eignen sich auch zur Reinigung von Pipetten, Schläuchen, Fläschchen und Präzisionsschläuchen.
  • Atmungsaktiv, nicht absorbierend, chemisch beständig und hitzetolerant
  • Offenzelliger Schaum mit einheitlicher Dichte
  • Lässt keine Fasern zurück
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 45 bis 50 mm
Menge 80 Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Material Kunststoffschaum
Produkttyp Stopfen