Learn More
Nickel Electro™ Flacher Deckel aus Kunststoff
Artikelnummer. 13161323 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallbad SW12H
Ultraschallbad SW1H
Ultraschallbad SW30H
Ultraschallbad SW3H
Ultraschallbad SW6H
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13161323
Marke: Nickel Electro™ LD1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reduziert Verdunstung und Geräusch in einem Ultraschallbad. Nickel Elekcro™ Clifton™ Kunststoffflachdeckel ist aus einem Stück gefertigt.
  • Einteilige Konstruktion
  • Reduziert die Verdunstung
  • Verringert Rauschen
  • Zur Verwendung mit Ultraschallbädern
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallbad SW1H
Material Kunststoff