Learn More
Sperian™ Kunststofffilter
Zum Schutz vor verschiedensten Risiken in vielen Umgebungen. Sperian™ Honeywell™ Plastic RD40 Filter werden niedrig positioniert und stören daher nicht das Sichtfeld.
Marke: Sperian™ 1788161
Additional Details : Gewicht : 0.28800kg
Beschreibung
- Aus Kunststoff bestehender Körper bietet optimale Beständigkeit
- Geringer Atemwiderstand
- Lieferbar als Modelle mit Schutz gegen durch die Luft verbreitete Partikel, biologische Gefahrenstoffe, Chemikalien, Kontamination und Gas, Dämpfe und Rauch
Spezifikation
Filter | |
RD40 | |
Kunststoff-Filter | |
Vollmaske mit RD40-Anschluss |
EG Konformitätserklärung- EG Kategorie PSA- 3, Qualitätssicherung- ISO 9001 / 2000, EG-Zertifikat Nummer- 0070-236-079-03-06-0006, EG-Bescheinigung- EG-Bescheinigung, EG-Bescheinigung Nummer- 0070-236-079-03-06-0006 | |
ABS-Material mit Kunststoffabdeckung - Hochaktivierte Holzkohle | |
Schutz gegen Gase/Dämpfe und Partikel - AX große Kapazität für lang andauernde Arbeiten |