Learn More
Sperian™ Kunststofffilter
Zum Schutz vor verschiedensten Risiken in vielen Umgebungen. Sperian™ Honeywell™ Plastic RD40 Filter werden niedrig positioniert und stören daher nicht das Sichtfeld.
Marke:  Sperian™ 1788155
Additional Details : Gewicht : 0.38700kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12653153
  • 59.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Kunststoff bestehender Körper bietet optimale Beständigkeit
  • Geringer Atemwiderstand
  • Lieferbar als Modelle mit Schutz gegen durch die Luft verbreitete Partikel, biologische Gefahrenstoffe, Chemikalien, Kontamination und Gas, Dämpfe und Rauch
Spezifikation
Spezifikation
Filter
RD40
Kunststoff-Filter
EG Konformitätserklärung- EG-Kategorie PSA- 3, EG-Zertifikat Nummer- 7793 A/13/8 PSA, EG-Bescheinigung- EG-Bescheinigung, EG-Bescheinigung Nummer- 7793 A/13/8 PSA, Zertifizierungen- EN 14387, Konformitätserklärung DEKRA - 1788155
ABS-Material mit Kunststoffabdeckung - Aktivkohle und/oder imprägnierte Holzkohle
Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel - A2B2E2K2 P3 mit großer Kapazität für lang andauernde Arbeiten