Learn More
Sperian™ Kunststofffilter
Zum Schutz vor verschiedensten Risiken in vielen Umgebungen. Sperian™ Honeywell™ Plastic RD40 Filter werden niedrig positioniert und stören daher nicht das Sichtfeld.
Marke: Sperian™ 1786000
Additional Details : Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
- Aus Kunststoff bestehender Körper bietet optimale Beständigkeit
- Geringer Atemwiderstand
- Lieferbar als Modelle mit Schutz gegen durch die Luft verbreitete Partikel, biologische Gefahrenstoffe, Chemikalien, Kontamination und Gas, Dämpfe und Rauch
Spezifikation
Filter | |
RD40 | |
Kunststoff-Filter | |
Vollmaske und Halbmaske mit Rd40-Anschluss |
E.C. Declaration of Conformity- EC Category PPE- 3, Quality Assurance- ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number- 0070-003-079-06-98-0039, EC Attestation- EC Attestation, EC Attestation Number- 0070-003-079-06-98-0039, Certifications- EN 14387, EN 143, EN 12; EN 143 : 1998 type P3 | |
ABS-Material mit Kunststoffabdeckung | |
Schutz vor Staub und Feinstaub |