Beschreibung
- Der Schlauchanschluss passt auf Schläuche mit Innendurchmesser. Ø 8,5 mm
- Lieferung inkl. O-Ring
- Lochplatte und zusätzliche O-Ringe als Zubehör erhältlich
Specifications
Specifications
| Material | Polypropylen/Polycarbonat |
| Produkttyp | Exsikkator |
| Enthält | Polycarbonatdeckel, perforierte Polypropylenplatte und O-Ring |
| Höhe (metrisch) | 230 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 235 mm |