Learn More
Microspec™ Kunststoffkulturnadeln
Click to view available options
Sterilität:
Gammabestrahlt
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Menge:
1000
16000
Packungsgröße:
1000 Stück
16000 Stück
Description
- Spitz zulaufende Spitze für eine einfache Stich-Inokulation
- Nimmt kleine Kolonien auf
- Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
- Einwegprodukt
- Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
Spécification
Spécification
| Einwegprodukt | Ja |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,9 in. |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Hochschlagfestes Polystyrol |
| Sterilität | Gammabestrahlt |
| Farbe | Blau |
| Produkttyp | Nadel |
| Menge | 1000 |
| Verpackungsart | Verpackt in Microseal Beuteln von je 20 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu