Learn More
Microspec™ Plastic Culture Loop
Artikelnummer. p-200005008
Click to view available options
Volumen:
1 μl
5 μl
10 μl
Packungsgröße:
12000 Stück
Artikelnummer. 17845718
Marke: Microspec™ C2G
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Microseal pouches of sterile plastic culture loops.
  • 12,000 Plastic Culture Loops
  • Microseal Pouch of 20
  • 200 mm length
  • Sterile EtO
Spezifikation
Einwegprodukt Single-use
Volumen 1 μl
Länge (angloamerikanisch) 7.8 in.
Länge (metrisch) 200 mm
Material Plastic
Sterilität Steril
Größe Standard
Farbe Blau
Produkttyp Inoculating Loop
Kalibriert Yes
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar