Learn More
Microspec™ Plastic Culture Loop
Click to view available options
Volumen:
1 μl
5 μl
10 μl
Packungsgröße:
12000 Stück
Description
- 12,000 Plastic Culture Loops
- Microseal Pouch of 20
- 200 mm length
- Sterile EtO
Specifications
Specifications
| Einwegprodukt | Single-use |
| Volumen | 1 μl |
| Länge (angloamerikanisch) | 7.8 in. |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Plastic |
| Sterilität | Steril |
| Größe | Standard |
| Farbe | Blau |
| Produkttyp | Inoculating Loop |
| Kalibriert | Yes |
| Show More |