Learn More
Cytiva Anschluss aus Kunststoff
Artikelnummer. 16467645 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Anschlüsse:
25 mm TC ID 6 mm bis 6 mm Gewinde
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlüsse unitSize
16467645 25 mm TC ID 6 mm bis 6 mm Gewinde 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16467645 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18116922
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbindungsstücke aus Kunststoff, 25 mm TC – mit Gewinde
  • Polypropylen
  • Anschlüsse: 25 mm TC Innendurchmesser 6 mm bis 6 mm (1/4 in.), mit Gewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Steckverbinder
Anschlüsse 25 mm TC ID 6 mm bis 6 mm Gewinde
Material Polypropylen
Farbe Schwarz