Learn More
Heidolph™ Kunststoffbeschichtete Auffangflaschen
Artikelnummer. 10667812 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2000 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
10667812 2000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10667812 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5148500002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 CHF
    157.13 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.87 CHF
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kunststoffbeschichteter 2.000 ml-Auffangkolben, ideal für wissenschaftliche und Forschungslabore
  • Kunststoffbeschichteter 2000-ml-Auffangkolben für Heidolph-Gefäß
  • Auffangkolben – S 35/20, 2000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 2000 mL
Spannung 115/230 V AC