Learn More
ratiolab™ Plastic-coated Cardboard Cryo Boxes
Artikelnummer. 10079012
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Abmessungen (L x B x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
148 x 148 x 130 mm
Höhe (metrisch):
32 mm
75 mm
100 mm
115 mm
120 mm
130 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10079012
Marke: ratiolab™ 5142324
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cryo boxes made of ultra low temperature-resistant cardboard.
  • For sample storage, even at very low temperatures
  • With waterproof plastic coating
  • Can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28 mm in diameter
  • Can be used for larger vessels when grid is removed
Spezifikation
Farbe Grün
Material Cardboard
Form Square
Typ Cryo Box
Min. Temperatur (metrisch) -80°C
Abmessungen (L x B x H) 136 x 136 x 32 mm
Höhe (metrisch) 32 mm