Learn More
ratiolab™ Plastic-coated Cardboard Cryo Boxes
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Abmessungen (L x B x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
148 x 148 x 130 mm
Höhe (metrisch):
32 mm
75 mm
100 mm
115 mm
120 mm
130 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- For sample storage, even at very low temperatures
- With waterproof plastic coating
- Can be combined with different grid inserts for tubes from 6 to 28 mm in diameter
- Can be used for larger vessels when grid is removed
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Cardboard |
| Form | Square |
| Typ | Cryo Box |
| Min. Temperatur (metrisch) | -80°C |
| Abmessungen (L x B x H) | 133 x 133 x 100 mm |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |