Learn More
Hirschmann™ Kunststoffbasis und Sicherheitsring
Kunststoffbuchse für sicheres Stehen und Schutz von Messzylindern.
3.00 CHF - 10.05 CHF
Spezifikation
Farbe | Grün |
---|---|
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Enthält | Schutzring |
Typ | Base |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11776714
|
Hirschmann™
8900160 |
Messzylinder |
3.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10099790
|
Hirschmann™
8900193 |
Messzylinder ohne Basis (1000 ml) |
10.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für Messzylinder
- Ohne Sockel
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Grün | |
Je 1 | |
Schutzring | |
Base |