Learn More
Hirschmann™ Kunststoffsockel und -sicherheitsring
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Messzylinder
Messzylinder ohne Basis (1000 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Messzylinder
- Ohne Sockel
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Messzylinder |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Enthält | Schutzring |
| Typ | Base |