Learn More
Scientific Industries SI™ Schüttelaufsatz 75mm, flach, komplett mit Noppenteller
Artikelnummer. 15557315 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vortex-Genie Mischer-Produktfamilie
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15557315 Vortex-Genie Mischer-Produktfamilie 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15557315 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. 83041423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.90 CHF
    43.14 CHF / 1 Stück
    Sparen 15.76 CHF
    26% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Passend für die Mischer Vortex-Genie 1, Vortex-Genie Pulse und Vortex-Genie 2 Familie. Die Scientific Industries SI™ Ersatzplattform ohne Gummiabdeckung ist für das Vortexen in Bechergläsern, Kolben und verschiedenen Röhrchen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit der Vortex-Genie-Produktfamilie
  • Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Gegossener Gummi
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortex-Genie Mischer-Produktfamilie