Learn More
Cytiva PlasmidSelect Xtra Medium
Artikelnummer. p-8596010 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
200 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10211030
Marke: Cytiva 28402402
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
PlasmidSelect Xtra ist ein thiophiles aromatisches Adsorptionschromatographieharz mit einer Selektivität, die es ermöglicht kovalent geschlossene Kreisformen von Plasmid-DNA mit superhelikaler Form von offenen Kreisformen zu trennen.
  • PlasmidSelect Xtra ermöglicht die generische Aufreinigung von superhelikalen Plasmid-DNA
  • Ermöglicht konsistente Reinigungsergebnisse bei der Skalierung von der Forschungswaage bis zur cGMP-Produktion
  • Komfortable Formate für Forschung, Prozessentwicklung sowie quantitative und qualitative Analysen
  • Die hydrophile Natur der Basismatrix gewährleistet eine niedrig konzentrierte unspezifische Bindung
  • Dieses Harz ist ein BioProcess Medium, das für industrielle Anwendungen unterstützt wird
  • Bestehend aus 6 % stark quervernetzter Agarose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 200 ml
Stabilität Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur generischen Aufreinigung von superhelikaler Plasmid-DNA
Lagerungsbedingungen 4 bis 30 °C, 20 %iges Ethanol
Produkttyp PlasmidSelect Xtra-Medien
Partikelgröße ∼34 µm (24 bis 44 µm)
Güte BioProcess Harz
Max. Druck <120 cm/h
Matrix Quervernetzte Agarose
pH-Bereich 3 bis 11
Ligandentyp 2-Mercaptopyridin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PlasmidSelect Xtra, 200 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol