Beschreibung
- PlasmidSelect Xtra ermöglicht die generische Aufreinigung von superhelikalen Plasmid-DNA
- Ermöglicht konsistente Reinigungsergebnisse bei der Skalierung von der Forschungswaage bis zur cGMP-Produktion
- Komfortable Formate für Forschung, Prozessentwicklung sowie quantitative und qualitative Analysen
- Die hydrophile Natur der Basismatrix gewährleistet eine niedrig konzentrierte unspezifische Bindung
- Dieses Harz ist ein BioProcess Medium, das für industrielle Anwendungen unterstützt wird
- Bestehend aus 6 % stark quervernetzter Agarose
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 200 ml |
| Stabilität | Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur generischen Aufreinigung von superhelikaler Plasmid-DNA |
| Lagerungsbedingungen | 4 bis 30 °C, 20 %iges Ethanol |
| Produkttyp | PlasmidSelect Xtra-Medien |
| Partikelgröße | ∼34 µm (24 bis 44 µm) |
| Güte | BioProcess Harz |
| Max. Druck | <120 cm/h |
| Matrix | Quervernetzte Agarose |
| pH-Bereich | 3 bis 11 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- PlasmidSelect Xtra, 200 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol