Learn More
Macherey-Nagel™ Buffer A3 (1000 mL) Bottle of 1000 mL Neutralization Buffer A3 kein Gefahrgut
Neutralization Buffer A3 to be used with NucleoSpin Plasmid, NucleoSpin Plasmid (NoLid), or NucleoSpin Plasmid EasyPure kits.
Marke: Macherey-Nagel™ 740913.1
153.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Acht-Well-Format der NucleoSpin™ MiniPrep-Säulen lässt sich einfach durch Vakuumfiltration verarbeiten. Der NucleoVac 96 Vakuumverteiler ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von Vielfachen von acht Proben in weniger als 90 min. Das NucleoSpin™ Multi-8 Plus Plasmid-Kit enthält außerdem NucleoSpin™ Plasmid-Filterstreifen für die Reinigung von bakteriellen Lysaten, anstelle von zeitraubender Zentrifugation. Das NucleoSpin™ Multi-8 Plus Plasmid-Kit dient zur Reinigung von bis zu 20 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl von 1 ml bis 5 ml über Nacht angesetzter E. coli-Kulturen, die vorzugsweise in LB-Medien kultiviert werden. Die NucleoSpin™ Plasmid-Bindungsstreifen enthalten eine einzigartige Silikamembran, die DNA in Anwesenheit von chaotropischem Salz bindet. Nach einem modifizierten alkalischen Lyseverfahren werden bakterielle Lysate auf die NucleoSpin™ Plasmid-Filterstreifen geladen, die auf dem NucleoVac96 Vakuumverteiler angeordnet sind. Filtrate werden direkt in den NucleoSpin™ Plasmid-Bindungsstreifen gesammelt. Nach dem Binden und Waschen wird hochreine Plasmid-DNA in einem salzarmen Puffer eluiert (5 mm Tris/HCl, pH 8.5). Alternativ kann Wasser (pH 8.5) verwendet werden. Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Plasmid-Filterstreifen, NucleoSpin™ Plasmid-Bindungsstreifen, Puffer, RNase A, MN-Waschplatte, MN-Röhrchenstreifen, Kappenstreifen. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie von Ihrem Kundendienst vor Ort.- Silika-Membran-Technologie
- Ausbeute: bis zu 20 μl sequenzierfähiger Plasmid-DNA
- Elutionsvolumen: 75 μl bis 150 μl
- Kulturvolumen: 1 bis 5 ml
- Bindungsvermögen: 25 μ g
- Maximale Plasmid-Größe < 15 kb
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
- NucleoSpin 8 Filterstreifen für die praktische Filtration von bakteriellen Lysaten enthalten für die schnelle Bereitung von Plasmiden mit hoher Kopienzahl aus E. coli.
Spezifikation
1.000 ml | |
Für die Aufreinigung von Plasmid-DNA | |
Neutralisierungspuffer A3 |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer A3 (1000 mL)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidium hydrochloride