Learn More
Plasmid-DNA-Aufreinigung, NucleoSpin™ , Lysepuffer A2, Macherey-Nagel™
Marke:  Macherey Nagel Bioanalysis 740912.1
83.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12766553
  • 120.00 CHF / 1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das Acht-Well-Format der NucleoSpin™ MiniPrep-Säulen lässt sich einfach durch Vakuumfiltration verarbeiten. Der NucleoVac 96 Vakuumverteiler ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von Vielfachen von acht Proben in weniger als 90 min. Das NucleoSpin™ Multi-8 Plus Plasmid-Kit enthält außerdem NucleoSpin™ Plasmid-Filterstreifen für die Reinigung von bakteriellen Lysaten, anstelle von zeitraubender Zentrifugation. Das NucleoSpin™ Multi-8 Plus Plasmid-Kit dient zur Reinigung von bis zu 20 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl von 1 ml bis 5 ml über Nacht angesetzter E. coli-Kulturen, die vorzugsweise in LB-Medien kultiviert werden. Die NucleoSpin™ Plasmid-Bindungsstreifen enthalten eine einzigartige Silikamembran, die DNA in Anwesenheit von chaotropischem Salz bindet. Nach einem modifizierten alkalischen Lyseverfahren werden bakterielle Lysate auf die NucleoSpin™ Plasmid-Filterstreifen geladen, die auf dem NucleoVac96 Vakuumverteiler angeordnet sind. Filtrate werden direkt in den NucleoSpin™ Plasmid-Bindungsstreifen gesammelt. Nach dem Binden und Waschen wird hochreine Plasmid-DNA in einem salzarmen Puffer eluiert (5 mm Tris/HCl, pH 8.5). Alternativ kann Wasser (pH 8.5) verwendet werden. Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Plasmid-Filterstreifen, NucleoSpin™ Plasmid-Bindungsstreifen, Puffer, RNase A, MN-Waschplatte, MN-Röhrchenstreifen, Kappenstreifen. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie von Ihrem Kundendienst vor Ort.
  • Silika-Membran-Technologie
  • Ausbeute: bis zu 20 μl sequenzierfähiger Plasmid-DNA
  • Elutionsvolumen: 75 μl bis 150 μl
  • Kulturvolumen: 1 bis 5 ml
  • Bindungsvermögen: 25 μ g
  • Maximale Plasmid-Größe < 15 kb
  • Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
  • NucleoSpin 8 Filterstreifen für die praktische Filtration von bakteriellen Lysaten enthalten für die schnelle Bereitung von Plasmiden mit hoher Kopienzahl aus E. coli.
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Für die Aufreinigung von Plasmid-DNA
Lysepuffer A2
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Plasmid-DNA-Aufreinigung, NucleoSpin™ , Lysepuffer A2, Macherey-Nagel™ > Menge: 1000 ml