Learn More
Macherey-Nagel™ Plasmid-DNA-Aufreinigung, NucleoSpin™, Waschpuffer A4 als Konzentrat
Artikelnummer. 10134761
Click to view available options
Menge:
20 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 10134761
Marke: Macherey-Nagel™ 740914
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wash Buffer A4 Concentrate, for preparation of Buffer A4; to be used with NucleoSpin Plasmid or NucleoSpin Plasmid (NoLid) kits.
Das Acht-Well-Format der NucleoSpin™ MiniPrep-Säulen lässt sich einfach durch Vakuumfiltration verarbeiten. Der NucleoVac 96 Vakuumverteiler ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von Vielfachen von acht Proben in weniger als 90 min. Das NucleoSpin™ Multi-8 Plus Plasmid-Kit enthält außerdem NucleoSpin™ Plasmid-Filterstreifen für die Reinigung von bakteriellen Lysaten, anstelle von zeitraubender Zentrifugation. Das NucleoSpin™ Multi-8 Plus Plasmid-Kit dient zur Reinigung von bis zu 20 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl von 1 ml bis 5 ml über Nacht angesetzter E. coli-Kulturen, die vorzugsweise in LB-Medien kultiviert werden. Die NucleoSpin™ Plasmid-Bindungsstreifen enthalten eine einzigartige Silikamembran, die DNA in Anwesenheit von chaotropischem Salz bindet. Nach einem modifizierten alkalischen Lyseverfahren werden bakterielle Lysate auf die NucleoSpin™ Plasmid-Filterstreifen geladen, die auf dem NucleoVac96 Vakuumverteiler angeordnet sind. Filtrate werden direkt in den NucleoSpin™ Plasmid-Bindungsstreifen gesammelt. Nach dem Binden und Waschen wird hochreine Plasmid-DNA in einem salzarmen Puffer eluiert (5 mm Tris/HCl, pH 8.5). Alternativ kann Wasser (pH 8.5) verwendet werden. Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Plasmid-Filterstreifen, NucleoSpin™ Plasmid-Bindungsstreifen, Puffer, RNase A, MN-Waschplatte, MN-Röhrchenstreifen, Kappenstreifen. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie von Ihrem Kundendienst vor Ort.
  • Silika-Membran-Technologie
  • Ausbeute: bis zu 20 μl sequenzierfähiger Plasmid-DNA
  • Elutionsvolumen: 75 μl bis 150 μl
  • Kulturvolumen: 1 bis 5 ml
  • Bindungsvermögen: 25 μ g
  • Maximale Plasmid-Größe < 15 kb
  • Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
  • NucleoSpin 8 Filterstreifen für die praktische Filtration von bakteriellen Lysaten enthalten für die schnelle Bereitung von Plasmiden mit hoher Kopienzahl aus E. coli.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Waschpuffer A4-Konzentrat
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 100 ml Puffer A4
Menge 20 mL