Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEOBOND Pufferset III Buffer set for the isolation of genomic DNA from
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die NucleoBond™ AXG-Puffersets enthalten alle erforderlichen Puffer und Enzyme (Proteinase K und RNase A) für die Extraktion genomischer DNA aus Gewebe und Bakterien. Die Verwendung dieser Puffersätze in Kombination mit NucleoBond™ AXG-Säulen ermöglicht die Isolierung von bis zu 500 μg genomischer DNA aus verschiedenen Matrizen. Die Qualität der genomischen DNA ist außerordentlich hoch und eignet sich für alle Arten von Folgereaktionen. NucleoBond™ AXG-Säulen werden durch Schwerkraftfluss betrieben, was zu einer DNA mit hohem Molekulargewicht ohne Scherung führt. Proben werden zuerst mit Proteinase K lysiert. Vor dem Laden des Lysats in die NucleoBond™ AXG-Säule wird es mit Puffer N2 verdünnt, um eine gute Flussrate sowie eine quantitative Bindung der DNA zu gewährleisten. Nach dem effizienten Waschen wird die genomische DNA mit Hochsalzpuffer eluiert und mit Isopropanol präzipitiert. NucleoBond™ AXG-Säulen sind in drei Größen erhältlich (AXG 20, AXG 100 and AXG 500). NucleoBond™ Puffersets: NucleoBond™ Pufferset III zur Isolierung genomischer DNA aus Bakterien: für 10 AXG 500-Säulen (Maxipreps), 20 AXG 100-Säulen (Midipreps) oder 100 AXG 20-Säulen (Minipreps). NucleoBond™ Pufferset IV zur Isolierung genomischer DNA aus Bindegewebe: für 10 AXG 500-Säulen (Maxipreps), 20 AXG 100-Säulen (Midipreps) oder 100 AXG 20-Säulen (Minipreps). Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie beim Kundendienst.
- NucleoBond™ AXG-Säulen mit NucleoBond™ Pufferset III für genomische DNA aus Bakterien und Hefe (für Hefe sind zusätzliche Puffer erforderlich)
- NucleoBond™ AXG-Säulen mit NucleoBond™ Pufferset IV für genomische DNA aus Bindegewebe
- Anionenaustausch-Chromatographie
- Probengröße: Bis zu 80 ml Zellkultur oder bis zu 400 mg Bindegewebe
- Ertrag: bis zu 500 μg genomischer DNA
- Schnelles und vielseitiges Trennsystem
- Säulen werden durch Schwerkraftfluss betrieben
- Hohe chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel
- Reinstnukleinsäuren für alle nachfolgenden Anwendungen. Für die Extraktion genomischer DNA aus: Gewebe; Hefe und Bakterien.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Puffer-Set III |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Isolierung genomischer DNA aus Bakterien und Hefe, nur anwendbar mit NucleoBond AXG Säulen, Set inkl. RNase A |
| Menge | 1 Set |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NUCLEOBOND Pufferset III Buffer set for the isolation of genomic DNA from >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur