missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Plasmid-DNA-Isolierungslösung III, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
250 Milliliter
500 Milliliter
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Diese Lösung bringt den pH-Wert nach der Lyse mit SDS und NaOH wieder in den neutralen Bereich zurück und ermöglicht die Renaturierung und teilweise Rehybridisierung von DNA-Strängen. Gleichzeitig scheidet das Kaliumacetat das Reinigungsmittel aus der Zellsuspension aus.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Plasmid DNA isolation solution III |
| Menge | 250 ml |
| Physikalische Form | Flüssig |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto