Learn More
Plasmid-DNA-Isolierungslösung I, Thermo Scientific™
30.11 CHF - 62.90 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Plasmid DNA isolation solution I |
---|---|
Physikalische Form | Flüssig |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Plasmid DNA isolation solution I | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : TSCA