Learn More
BD Biosciences™ Plasmazähler-Kit (CE/IVD)
Product Code. 15815838
Click to view available options
Menge:
50 Tests, 25 Röhrchen
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 15815838
Brand: BD Biosciences™ 338331
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Identifizieren und zählen Sie Restleukozyten (rWBCs), rote Blutkörperchen (rRBCs) und Thrombozyten (rPLTs) in frischem menschlichen Plasma.
  • Zur In-vitro-Diagnostik zur Identifizierung und Zählung von Restleukozyten (rWBCs), roten Blutkörperchen (rRBCs) und Thrombozyten (rPLTs) in frischem menschlichen Plasma unter Verwendung von Durchflusszytometrie.
  • Zur Verwendung auf dem BD FACSVia™ System mit der klinischen Software BD FACSVia™ und auf dem BD FACSalibur™ Durchflusszytometer mit BD CellQuest™ Pro und BD FACSComp™ Software.
  • Die Qualität von frischem gefrorenem Plasma (FFP) kann durch Zählen von rWBCs, rRBCs und rPLTs vor dem Einfrieren bestimmt werden.
  • Durchflusszytometrie-Anwendungen bieten eine schnelle, quantitative und reproduzierbare Methode zur Identifizierung und Zählung von Rest-Zellpopulationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Das BD Plasma Count Kit bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwenden.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identifizieren und zählen Sie Restleukozyten (rWBCs), rote Blutkörperchen (rRBCs) und Thrombozyten (rPLTs) in frischem menschlichen Plasma
Produkttyp Plasmazähler-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) BD FACSViatrade; System mit der klinischen Software BD FACSViatrade; und auf dem BD FACSCaliburtrade; Durchflusszytometer mit der Software BD CellQuesttrade; Pro und BD FACSComptrade;
Enthält Reagenzfläschchen A, Reagenzfläschchen B, BD-Trucount-Röhrchen
Verpackung Verpackt in zwei Folienbeuteln. Jede Packung enthält 25 Röhrchen und Trockenmittel.
Menge 50 Tests, 25 Röhrchen
Stabilität To avoid potential condensation, open the pouch only after it has reached room temperature and carefully reseal the pouch immediately after Examine the desiccant each time you open the pouch. If the desiccant has turned from blue to lavender, discard the remaining tubes. Use tubes within 1 hour after removal from the foil pouch. Once the pouch has been opened, the tubes are stable for 1 month. Do not use beyond the expiration date indicated on the packaging.