Learn More
Plas Labs™ Broome-Restrainer für Kleinnager
Artikelnummer. 13492869
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
3.5 Zoll
Länge (angloamerikanisch):
3,75 in.
9 in.
Gewichtsbereich:
15 bis 30 g
500 bis 800 g
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Gewichtsbereich unitSize
13492869 3.5 Zoll 9 in. 500 bis 800 g 1 Stück
12505846 1 in. 3,75 in. 15 bis 30 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13492869 Lieferant Plas Labs™ Lieferanten-Nr. 555BSRR
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Optimal für Injektionen oder Blutproben
  • Einfacher Zugriff auf den Nager
  • Hindert den Nager am Wegdrehen
  • Sicherheit beim Umgang mit den Versuchstieren
  • Hergestellt aus durchsichtigen Materialien für guten Blick auf das Versuchstier
Spezifikation
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Injektionen oder Blutentnahmen
Typ Nagerabwehr
Material Noryl™ Kunststoff
Sterilisationsmethode Chemisch sterilisiert oder gewaschen bei 180 °F
Modell Besen
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22.9 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) 8.89 cm
Gewichtsbereich 500 bis 800 g