Learn More
Globe Scientific Plain Microscope Slides
Beschreibung
- Offer exceptional quality while providing considerable savings
- Slides are pre-cleaned and ready for use
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Breite (metrisch) | 25 mm |
| Anzahl pro Karton | 1440 |
| Anzahl pro Packung | 72 |
| Sterilität | Non-sterile |
| Edges | Ground |
| Frosted | Not Frosted |
| Material | Soda Lime Glass |
| Precleaned | Yes |
| Dicke (metrisch) | 1.1 mm |
| Mehr anzeigen |